Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Träger für Säure-/Lösungsmittelflaschen
Polyethylenträger mit mit Epoxidharz-beschichteten, schwergewichtigen messbaren Stahldrahtbügeln haben breite Rippen an beiden Seiten und am Boden, um Flaschen zu stützen und abzufedern
104.00 € - 112.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenträger |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Material | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Material | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11733207
|
Bel-Art™
F16958-0000 |
14,37 in. | 37 cm | Polyethylen | Flaschen (4 l) |
112.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11753207
|
Bel-Art™
F16960-0000 |
14,37 in. | 37 cm | Polypropylen | Flaschen (4 l) |
112.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11723207
|
Bel-Art™
F16957-0000 |
13,5 in. | 35 cm | Polypropylen | Flaschen (2,5 l) |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11743207
|
Bel-Art™
F16959-0000 |
12,6 in. | 32 cm | Polyethylen | Flaschen |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Bieten bruchsicheren Schutz für Glasflaschen
- Der konische Deckel verfügt oben über eine 5/8 Zoll (16 mm) große Öffnung zum Einführen von Schläuchen; vereinfacht den Transfer von Flüssigkeiten ohne Ausgießen
- Der Deckel mit abgeschnittener Kante ermöglicht das Ausgießen ohne Entfernen des Deckels
- Für die Aufnahme von US-amerikanischen Standardreagenzflaschen
Spezifikation
Flaschenträger | |
Nicht autoklavierbar |