Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Aquet™ Reiniger
Zur manuellen Reinigung von Glasutensilien, Kunststoffen und Oberflächen
N.V.
Spezifikation
Form | Flüssigkeit |
---|---|
pH | 5 bis 9 |
Siedepunkt | >200 °C |
Material | Ethoxyliertes Nonylphenol, verzweigt 19 bis 21 %, Dioxan < 0,0006 %, Ethylenoxid 0,0001 %, Wasser, entionisiert |
Inhalt und Lagerung | 15°bis 49 °C |
Beschreibung
- Phosphatfrei, nicht-ionisch
- Beschädigt bzw. ätzt Präzisionsgläser nicht
- Schnelles Spülen; trocknet ohne Abwischen
- Jede praktische, bereits fertig portionierte Tasche ergibt eine Gallone an 1 % Lösung
- Die Flasche mit einem Fassungsvermögen von 3.8 Liter (1 Gallone) wird mit einer 473 ml-16Flasche mit Dispensierflasche geliefert
- Nicht zur Verwendung in automatischen Geschirrspülern
Spezifikation
Flüssigkeit | |
>200 °C | |
15°bis 49 °C |
5 bis 9 | |
Ethoxyliertes Nonylphenol, verzweigt 19 bis 21 %, Dioxan < 0,0006 %, Ethylenoxid 0,0001 %, Wasser, entionisiert |