Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 1.5 mil dicke Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Mit Sterilisations- und Sicherheitsfunktionen.
Marke: Bel-Art™ F13164-3848
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.04800kg
Beschreibung
Ein schwarzes Biogefahrensymbol und in vier Sprachen gedruckte Vorsichtsmaßnahmen sind im Lieferumfang enthalten.Bel-Art™ SP Scienceware™ 1,5 mil dicke Entsorgungsbeutel für biologische Abfälle sind autoklavierbar und eignen sich für die Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe.
- Bedruckt mit schwarzem Biogefährdungssymbol
- Aufgedruckte Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch
- Sterilisationspflaster verdunkelt sich bei der Dampfsterilisation
- Autoklavierbar bei hohen Temperaturen von 135 °C (275 °F)
Spezifikation
Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe | |
Autoklavierbar | |
ASTM 1922 Tear Resistance, ASTM 1709 Dart Impact | |
Für biologische Gefahrenstoffe | |
Polypropylen | |
1,50 mil | |
97 cm | |
122 cm |
38 W x 48 H in. (97 x 122 cm) | |
40 bis 55 gal. | |
Rot, Schwarz | |
Sterilisationsindikator, vorbedruckt mit dem Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe oder Vorsichtsmaßnahmen in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch | |
0,279 mm | |
38 in. | |
48 in. |