Learn More
Bel-Art™ Doppelt Spinfin™ Magnetrührstab
Artikelnummer. p-4646603
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12.7 mm
25.4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
1 in.
Höhe (metrisch):
12.7 mm
19.1 mm
Höhe (angloamerikanisch):
0,5 in.
0,75 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Durchmesser (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Höhe (angloamerikanisch) unitSize
11398713 12.7 mm 0,5 in. 12.7 mm 0,5 in. 1 Stück
11308723 25.4 mm 1 in. 19.1 mm 0,75 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398713 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F371260012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Anregen von Flüssigkeiten in Gefäßen mit rundem Boden, in denen andere Rührstäbe nicht verwendet werden können.
  • Aus PTFE
  • Die Lamellen oben und unten sorgen für vollständige Bewegung
  • Wackelt nicht, behält Position im Gefäß bei
  • Gekapselter Alnico Magnet gemäß Vorschriften der FDA mit reibungsarmer PTFE-Beschichtung der USP Klasse VI
  • Langlebig und inert
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12.7 mm
Beschichtung PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI
Durchmesser (metrisch) 12.7 mm
Länge (metrisch) 12.7 mm
Material PTFE
Menge 1
Form Doppelkreuzkopf
Typ Rührstab