Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Umweltfreundliche Probenlöffel mit breitem Griff
Verringern Sie die Umweltbelastung mit Probenahmelöffeln aus Polymilchsäurenharz (PLA)
14.65 €
Spezifikation
Produkttyp | Löffel für umweltschonende Probenahme |
---|---|
Material | PLA-Harz |
Ausführung unten | Flach |
Grifftyp | Weit |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13472479
|
Bel-Art™
F36740-1023 |
5 ml |
14.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13462479
|
Bel-Art™
F36740-1022 |
2,5 mL |
14.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13442479
|
Bel-Art™
F36740-1021 |
1,25 mL |
14.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13492479
|
Bel-Art™
F36740-1025 |
20 mL |
14.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13482479
|
Bel-Art™
F36740-1024 |
8 mL |
14.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Produktion von 100 % PLA auf Pflanzenbasis erzeugt weniger Treibhausgase und verbraucht weniger nicht erneuerbare Energie von der Quelle bis zum Harz als das auf Erdöl basierenden Gegenstück, und die verwendeten Pflanzen sind eine erneuerbare Ressource, die jedes Jahr neu wächst. Zu den Entsorgungsoptionen gehören die industrielle Kompostierung für die biologische Zersetzung, Verbrennung, Recycling und Deponierung.
- FDA-konforme Löffel sind sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Die Festigkeit und Langlebigkeit ist vergleichbar mit Probenahmeausrüstung aus Polystyrol, Polypropylen und anderen Kunststoffharzen
- Optimiert für die Entnahme kleiner, spezifischer Volumenproben von Pulvern oder Flüssigkeiten
- Die breiten Griffe ermöglichen dem Anwender einen festen Griff und ausreichend Steifigkeit, um verpacktes Pulver und andere feste Materialien einfach zu testen
- Die flache Bodenform ermöglicht außerdem den praktischen Einsatz als Wägeschiffchen, um Zeit zu sparen und Genauigkeit zu gewährleisten
- Nicht steril
Spezifikation
Löffel für umweltschonende Probenahme | |
Flach | |
Unsteril | |
Entwickelt für die Entnahme kleiner, spezifischer Volumenproben von Pulvern oder Flüssigkeiten, die als grüne Alternative zu Probenahmewerkzeugen auf Petroleumbasis verwendet werden |
PLA-Harz | |
Weit | |
FDA |