Learn More
Bel-Art™ KARUSSELL PC 48XPETRI 100MM BLAU BLAU
Vergrößern den Arbeitsbereich und transportieren effizient große Mengen an Petrischalen
Marke: Bel-Art™ F18982-0309
166.92 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Diese Gestelle aus leichtem, chemisch beständigem Polycarbonat sind bei 121 °C (250 °F) autoklavierbar und eignen sich ideal für den Einsatz in einem Inkubator
- Silikonhaltestreifen an den vier Säulen des Gestells greifen jede Petrischale und ermöglichen dem Benutzer das einfache Einsetzen und Entfernen von mehreren Schalen, ohne Schalen darüber oder darunter zu stören
- Die Etiketten an den Seiten des Gestells bieten Platz für die Identifizierung kritischer Proben
- Abmessungen: 24.1 cm (9.5 Zoll) hoch
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polycarbonat | |
10 cm-Petrischalen | |
9 Zoll |
Blau | |
48 | |
22,86 cm |