Learn More
Bel-Art™ ABTROPFGESTELL FUER MIKROPLATTEN MIKROPLATTEN
Das robuste Gestell mit A-Rahmen fasst Elektrophoreseplatten aus Glas in aufrechter Position und ermöglicht so ein schnelles Trocknen und einen bequemen Zugriff
Marke: Bel-Art™ F13595-0000
119.97 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60300kg
Beschreibung
- Das Gestell verfügt über zehn Positionen, darunter drei Schlitze für große und doppelte Platten, für eine ausgezeichnete Vielseitigkeit beim Trocknen und Lagern
- Alle Schlitze haben auf jeder Seite weiche Kunststoffstützen, um die Platten abzufedern
- Gummipolster am Gestellsockel verhindern ein Verrutschen
- Aus Stahlkonstruktion mit wärmeaufgebrachter Epoxidbeschichtung
- Die Mindestbreite der unterstützten Platten beträgt 16.5 cm (6.5 Zoll)
Spezifikation
Gestell zum Trocknen | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
16 cm | |
18 cm | |
7.75 Zoll |
Nicht autoklavierbar | |
Elektrophoresegel-Platten | |
6.25 Zoll | |
7.12 Zoll | |
20 cm |