Learn More
Bel-Art™ Abdampfschale
Beschreibung
- Nützlich für die Titration und Abdampfung
- Beständig gegen Säuren und Alkalien
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Kann auch als Wägeschale verwendet werden
- Mit einem Durchmesser von 100 mm x einer Tiefe von 4
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 175 mL |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Form | Rund |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Typ | Abdampfschale |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 175 mL |
| Mehr anzeigen |