Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Reagenzglasständer, Vollsicht
Vielseitige Polypropylengestelle verfügen über Stifte zum Stützen oder Entleeren von Reagenzgläsern auf kompakten Raum
Marke: Bel-Art™ H18911-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22184kg
Beschreibung
- Die Röhrchen können aufrecht, voll oder leer gelagert oder zum Ablassen über die Stifte umgedreht werden
- Dampf autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Zubehör | |
Röhrchen (13 bis 16 mm) | |
50 | |
18 cm | |
10 cm | |
6.7 cm | |
16 mm |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
7 x 4 x 2.7 Zoll (18 x 10 x 6.7 cm) | |
7 Zoll | |
4 Zoll | |
2.7 Zoll |