Learn More
Bel Art™ Lab Companion Vakuum-Exsikkator in runder Ausführung
Artikelnummer. 15562607 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
0,7 Kubikfuß
0.2 .uc .tf
0.4 ft.³
Höhe (angloamerikanisch):
13 in.
15 in.
18,75 Zoll
Breite (angloamerikanisch):
11,25 in.
13 in.
16,75 in.
Farbe:
Klar
UV Bernsteinfarben
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Farbe unitSize
15562607 0.4 ft.³ 15 in. 13 in. Klar 1 Stück
15526414 0.2 .uc .tf 13 in. 11,25 in. Klar 1 Stück
15659160 0.2 .uc .tf 13 in. 11,25 in. UV Bernsteinfarben 1 Stück
15234924 0.4 ft.³ 15 in. 13 in. UV Bernsteinfarben 1 Stück
16670533 0,7 Kubikfuß 18,75 Zoll 16,75 in. Klar 1 Stück
17926760 0,7 Kubikfuß 18,75 Zoll 16,75 in. UV Bernsteinfarben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15562607 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F424002121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Trockenmitteltablett (Trockenmittel separat erhältlich)
Das gut ablesbare Vakuummeter macht Schluss mit dem Rätselraten.
  • Hochwertige Vakuumexsikkatoren bieten eine dreimal längere Vakuumintegrität als der durchschnittliche Vakuumexsikkator, was zu einer geringeren Wartung und mehr Sicherheit führt.
  • Sie können einvakuum 29 in.-Hg über 72 Stunden bei Raumtemperatur aufrechterhalten und bleiben gasförmig, was eine zuverlässige Lagerung oder Experimente über längere Zeiträume ermöglicht.
  • Viton™ Das 3-Wege-Ventil ermöglicht eine gleichmäßige Unterdruckentnahme, Unterdruckentnahme oder Gasaustausch.
  • Die transparente Polycarbonatkonstruktion ist langlebig, leicht zu reinigen, chemikalienbeständig und ermöglicht eine schnelle Visualisierung des Exsikkatorinhalts.
  • Bernsteinfarben getönte Modelle mit UV-Schutz blockieren 100 % des UV-A-, -B- und -C-Lichts und vermeiden so Beschädigungen und Verfärbungen lichtempfindlicher Proben.
  • Verwenden Sie das Gerät mit einem beliebigen Vakuum mit einer Kapazität freier Luft von mindestens 1,5 cu. ft./Min (cfm).
  • Die Überprüfung des Unterdruckniveaus wird durch ein integriertes Analog-Vakuummessgerät oben am Gerät vereinfacht.
  • Ein qualitativ hochwertiger Silikon-O-Ring und ein speziell entwickelter Sicherungsring ermöglichen eine Hervorhebung der Ausgangswerte, praktisch ohne Leckagen.
  • Der Sicherungsring sichert die obere und untere Hälfte, wenn das Sperma nicht verwendet wird; sorgt für zusätzlichen Komfort und Sicherheit beim Transport der Einheit.
  • Sechs Modelle zur Auswahl; 6, 10 und 20 Liter Innenvolumen in klarer oder UV-blockierender Gelbfärbung.
Spezifikation
Farbe Klar
Material Polycarbonat
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Enthält Trockenmittelbehälter, integriertes analoges Vakuummessgerät, O-Ring aus Silikon und Sicherungsring, Viton™ Dreiwegeventil
Max. Einschublast 20 kg
Anzahl Einschübe 1
Modell Rund
Volumen (angloamerikanisch) 0.4 ft.³
Volumen (metrisch) 10 L
Breite (angloamerikanisch) 13 in.
Breite (metrisch) 35,3 cm
Höhe (metrisch) 40 cm
Höhe (angloamerikanisch) 15 in.
Innendurchmesser (metrisch) 23.6 cm
Außendurchmesser (metrisch) 35.3 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 5,75 lb.
Gewicht (metrisch) 2,6 kg