Learn More
Bel Art™ Gestelle für Magnetbeadtrennung
Artikelnummer. 16640584 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
PCR-Röhrchenplatte (96-Well)
Röhrchen (2 ml)
Röhrchen (5 oder 15 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
16640584 Röhrchen (5 oder 15 ml) 1 Stück
17840839 PCR-Röhrchenplatte (96-Well) 1 Stück
16650584 Röhrchen (2 ml) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16640584 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F199000001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Leistungsstarke Gestelle fixieren magnetische Kügelchen, sodass Affinitätsliganden oder Spüllösungen in Assays hinzugefügt oder dekantiert werden können.
  • Leistungsfähige Gestelle binden Magnetkügelchen, sodass Affinitätsliganden oder Spüllösungen hinzugefügt oder in Assays dedosiert werden können
  • Starke Magnete sichern die Partikel schnell
  • Der gefederte Kolben an den Röhrchenhüllen von 1,5- bis 50-ml-Modellen ermöglicht die Bindung von Partikeln in verschiedenen Höhe entlang der Röhrchenwand
  • Drehen Sie für effizientes Mischen der Perlproben einfach das Röhrchen
  • Das 96- Punkt-PCR-Plattenmodell verfügt über 24 Magnete, die die Probe fest halten und gleichzeitig Partikel an der Wand der Röhrchen anziehen
  • Das Modell der Mikrotiterplatte mit flachem Boden verfügt über Magnete, die die gesamte Grundfläche abdecken, um alle Standard-Mikrotiterplatten mit einer beliebigen Anzahl von gut aufzunehmen; 6, 12, 24, 48, 96 usw.
  • Die Gestelle passen auf die folgenden Mikrotiterplatten ANSI Prüfstandards einhalten
  • Klares Akrylat ermöglicht ungehinderte Sicht auf den Inhalt der Röhrchen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Aufnahmevermögen Röhrchen (5 oder 15 ml)
Material Neodym-Magnete, Acryl
Positionen 6
Form Zylindrisch
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) General Laboratories, Immunologie, Proteomics , Genomik, Trennungsmethoden
Produkttyp Magnetbead-Trennvorrichtung
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 54 mm
Array 1 x 6
Breite (metrisch) 25 mm