Beschreibung
- Leistungsfähige Gestelle binden Magnetkügelchen, sodass Affinitätsliganden oder Spüllösungen hinzugefügt oder in Assays dedosiert werden können
- Starke Magnete sichern die Partikel schnell
- Der gefederte Kolben an den Röhrchenhüllen von 1,5- bis 50-ml-Modellen ermöglicht die Bindung von Partikeln in verschiedenen Höhe entlang der Röhrchenwand
- Drehen Sie für effizientes Mischen der Perlproben einfach das Röhrchen
- Das 96- Punkt-PCR-Plattenmodell verfügt über 24 Magnete, die die Probe fest halten und gleichzeitig Partikel an der Wand der Röhrchen anziehen
- Das Modell der Mikrotiterplatte mit flachem Boden verfügt über Magnete, die die gesamte Grundfläche abdecken, um alle Standard-Mikrotiterplatten mit einer beliebigen Anzahl von gut aufzunehmen; 6, 12, 24, 48, 96 usw.
- Die Gestelle passen auf die folgenden Mikrotiterplatten ANSI Prüfstandards einhalten
- Klares Akrylat ermöglicht ungehinderte Sicht auf den Inhalt der Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Klar |
| Aufnahmevermögen | PCR-Röhrchenplatte (96-Well) |
| Material | Neodym-Magnete, Acryl |
| Positionen | 1 |
| Form | Rechteckig |
| Stapelbar | Nein |
| Sterilität | Nicht steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | General Laboratories, Immunologie, Proteomics , Genomik, Trennungsmethoden |
| Produkttyp | Magnetbead-Trennvorrichtung |
| Mehr anzeigen |