Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Micro-Mill™ Mahlklingen
Ersatzklingen für MicroMill Schleifer
Marke: Bel-Art™ H37257-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Edelstahlklingen oder Hartklingen.
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Spezifikation
Ersatzklinge | |
MicroMill Schleifer | |
12000 U/min |
Ideal für die Verarbeitung von Mineralien, Pharmazeutika, Pigmentmischungen und anderen festen Proben | |
Edelstahl |