Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenstößel für Mikrozentrifugenröhrchen
Entwickelt für die Homogenisierung von Proben in einem Mikrozentrifugenröhrchen
62.40 € - 65.19 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Enthält | Teflon™ PTFE-Stößel, Edelstahlwelle |
Länge (angloamerikanisch) | 5.62 Zoll |
Länge (metrisch) | 143 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für die Homogenisierung von Proben in einem Mikrozentrifugenröhrchen |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11357154
|
Bel-Art™
F19922-0000 |
1.5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit Standardkonus |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11782324
|
Bel-Art™
F19922-0001 |
1.5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit schmalem Konus |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Geeignet für resuspendierende gefriergetrocknete Produkte oder Fällungsmittel
- Fluoropolymerpistill ist auf einem Edelstahlschaft mit einem Durchmesser von 3.2 mm (Zoll 0.125) montiert
- Kann von Hand gehalten oder in ein motorisiertes Spannfutter gespannt werden
- Gesamtlänge 14.3 cm (5.625 Zoll)
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Wählen Sie eine abgerundete oder flache Spitzenform, die dem Zentrifugentyp entspricht
Spezifikation
Ja | |
5.62 Zoll | |
Entwickelt für die Homogenisierung von Proben in einem Mikrozentrifugenröhrchen |
Teflon™ PTFE-Stößel, Edelstahlwelle | |
143 mm |