Learn More
Bel-Art™ Mini-Schlauchklemme
Artikelnummer. 11744615
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dünnwandiges Röhrchen
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Material:
Acetal-Kunststoff
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavierbar Material unitSize
11744615 Dünnwandiges Röhrchen Autoklavierbar Acetal-Kunststoff 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11744615 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F182270000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese kleinen Klemmen für ein sicheres Abschalten mit Steuerung per Fingertipp. Die Klemme ist langlebig und rostet oder korrodiert nicht.
  • Einzelposition Ein/Aus
  • Keine Verformung, kein Rost, keine Korrosion
  • Geeignet für dünnwandige Rohre unter 4,7 mm (0,19 in.). Außendurchmesser
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Menge 100
Typ Mini-Schlauchklemme
Material Acetal-Kunststoff
Zur Verwendung mit (Geräte) Dünnwandiges Röhrchen
Farbe Naturfarben
Jaw Type Abgewinkelt
Innendurchmesser (metrisch) 4.7 mm