Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Octagon Gemischte Magnetrührstäbe
Häufige Größen und Formen
Marke:  Bel-Art™ F37180-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10655425
  • 111.00 € / 16 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Häufige Größen und Formen
  • Die praktische Aufbewahrungsbox trennt nach Größe und Stil für eine einfache Organisation ohne Wühlen
  • Achteckige Drehstäbe, jeweils mit Drehring
  • Hergestellt aus Teflon™ PTFE
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
2 Mikro- und 12 Standardstäbe je zwei 0.5 x 0.31 Zoll, 0.62 x 0.31 Zoll, 1 x 0.37 Zoll, 1.5 x 0.37 Zoll, 2 x 0.37 Zoll, 2.5 x 0.37 Zoll
6
Achteckig
Weiß
FDA
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen