Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Quetschventile
Artikelnummer. 12868110 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Größe:
6 bis 8 mm Innendurchmesser Schlauchmaterial
7,9 bis 9,5 ID Schlauchmaterial
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12868110
Marke: Bel Art™ F308480004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch Drücken des weichen Silikongehäuses wird der Durchfluss ermöglicht und durch das Ablassen von Druck der Durchfluss tropffrei angehalten
  • Hält einem Druck von ca. 16 lbs stand
  • Hergestellt aus PTFE, Edelstahl und Polypropylen für maximale chemische Beständigkeit
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Menge 1 Ea.
Typ Quetschventil
Material Silikon, Gummi, Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Schwerkraftfluss, Saugflasche
Länge (angloamerikanisch) 4.01 Zoll
Länge (metrisch) 10.18 cm
Größe 6 bis 8 mm Innendurchmesser Schlauchmaterial
Farbe Natural
Jaw Type Standard Taper
Innendurchmesser (metrisch) 6 to 8 mm