Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polyethylen-Trockenrohre
Füllen Sie diese unzerbrechlichen geraden Polyethylenröhrchen mit einem Trockenmittel. Schläuche werden mit Anschlussstücken geliefert, die sich für Schläuche mit 0.25 bis 0.375 Zoll eignen.
Marke:  Bel-Art™ F19962-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11801273
  • 48.60 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt : Trockenmittel
Beschreibung
Beschreibung
  • Abmessungen: 16 mm Innendurchmesser x 19 mm Außendurchmesser (0.675 x 0.75 Zoll) in drei Längenoptionen (4, 6 oder 8 Zoll)
  • Jedes Röhrchen wird mit zwei Anschlussstücken aus Polypropylen geliefert, die Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6.4 bis 9.5 mm (0.25 bis 0.375 Zoll) fassen können
  • Zusätzliche Anschlussenden sind separat erhältlich
  • Trockenmittel nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
8 Zoll
Trocknungsröhrchen
Polyethylen
203 mm
6,4 bis 9,5 mm
0.87 Zoll
22 mm