Learn More
Bel-Art™ Große Eimer
Beschreibung
- Lichtdurchlässige weiße Eimer ermöglichen eine einfachers Erkennen des Flüssigkeitsniveaus
- Polypropylen ist dampfautoklavierbar (121 °C), Polyethylen ist nicht autoklavierbar
- 8 qt./7.6 l-Eimer verfügt über abnehmbaren, stahlbeschichteten Stützring und Bügelgriff
- 14 qt./13.2 l-Eimer hat einen stahlbeschichteten Schwenkbügel mit Griff, ohne Stützring
- Große Eimer erfüllen die US-amerikanische Spezifikation MIL-P36257A
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Eimer |
| Kapazität (metrisch) | 7,6 l |
| Graduierungen | Keine |
| Material | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8 qt. |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | 8 qt. Eimer |
| Griffmaterial | Beschichteter Stahl |
| Höhe (angloamerikanisch) | 10 in. |
| Mehr anzeigen |