Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mason-Weithalsflaschen aus Polypropylen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
17 ml
1900 ml (64 oz.)
3800 ml (128 oz.)
7600 ml (256 oz.)
946 ml (31.98 oz.)
Höhe (metrisch):
135 mm
178 mm
213 mm
286 mm
334 mm
Beschreibung
- Äußerst stoßfestes, dickwandiges Polypropylen, hervorragend geeignet für die Probenahme von Industrieabfällen, Langzeitlagerung und Laboranwendungen
- Durchscheinend und chemikalienbeständig
- Der Schraubverschluss aus Polypropylen verfügt über eingegossene Grifflaschen für einfaches Drehen und einen abnehmbaren Dichtungsring aus Silikon
- Standard-G-Gewindehälse mit 70 mm
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F), Verschluss beim Autoklavieren lösen
Spezifikation
Fassungsvermögen | 946 ml (31.98 oz.) |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 53 bis 415 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
Höhe (metrisch) | 178 mm |
Kapazität (metrisch) | 946 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 31.98 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Material | Polypropylen |