Learn More
Bel Art™ Mehrzwecktabletts aus Polypropylen
Artikelnummer. 15549205
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
12,75 x 10.5 x 4.25 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
15549205 12,75 x 10.5 x 4.25 Zoll 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15549205 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F162000011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese robusten Polypropylen-Schalen mit großem Fassungsvermögen haben vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
  • Die beträchtliche Tiefe und das Volumen von 8,5 Litern (9 qt) jedes Behälters können genutzt werden, um eine große Menge an Proben in einem Wasserbad oder auf Eis aufzubewahren.
  • Die Schalen sind bei 121 °C (250 °F) °dampfsterilisierbar und °eignen sich hervorragend zur Aufbewahrung von Instrumenten während der Sterilisation.
  • Zur Verwendung im Spülbecken beim Reinigen von Glaswaren, um das Beschädigungsrisiko zu verringern, oder beim Transport von Laborgeräten
  • Die Innenecken sind abgerundet, um die Reinigung zu erleichtern.
  • Der obere Rand sorgt für zusätzliche Stabilität und dient als Tragegriff.
  • Jede Größe lässt sich mit identischen Tabletts ineinander stapeln, um den Platzbedarf bei der Lagerung zu minimieren.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8.5 L
Abmessungen (L x B x H) 12,75 x 10.5 x 4.25 Zoll
Farbe Blau
Höhe (metrisch) 10.8 cm
Länge (metrisch) 32.4 cm
Material Polypropylen
Typ Mehrzweckablage
Breite (metrisch) 26.7 cm
Länge (angloamerikanisch) 12,75 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,25 in.
Form Rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 10,5 in.
Kapazität (angloamerikanisch) 9 qt.