Learn More
Bel-Art™ Rack, slant, tube 50ml/vessel 30mm, 8 place, blue,
Das abgewinkelte Gestell ist nützlich, um die Schlauchkappen und den markierten Inhalt leicht lesbar zu machen, häufig verwendete Reagenzien in einem ergonomischen Winkel zu halten oder überschüssige Überstandsflüssigkeit aus Pellets zu entfernen.
Marke:  Bel-Art™ F18794-0028
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17550kg
Artikelnummer. 15530052
  • 69.25 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fasst acht konische 50 ml-Röhrchen oder andere Gefäße mit einem Durchmesser von bis zu 30 mm
  • Kann mithilfe mit integrierter Befestigungspunkte an der Unterseite eines Einlegebodens befestigt werden (Hardware nicht im Lieferumfang enthalten); Proben stehen nicht mehr auf dem Tisch, sind jedoch sofort verfügbar
  • Stahldraht ist mit Epoxidharz beschichtet für lange Lebensdauer und einfache Reinigung; unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und Alkalien
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
Röhrchen (30 mm), Röhrchen (5 ml)
8
120 cm
30 mm
Nicht autoklavierbar
Epoxidbeschichteter Stahl
Konische Röhrchen oder andere Gefäße bis 30 mm Durchmesser.
0.75 in.