Learn More
- Home
- Products
- Flaschen, Gefäße und Kannen
- Flaschen
- Spritzflaschen
- Bel-Art™ Recht auf Information Safety-Vented Waschflaschen, GHS-Kennzeichnung
Bel-Art™ Recht auf Information Safety-Vented Waschflaschen, GHS-Kennzeichnung
Artikelnummer. 15509991 Alle ansehen SP Scienceware Produkte| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Chemical Label | Farbe | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15509991 | 500 ml | Ethanol | Naturfarben | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15579971 | 500 ml | Aceton | Rot | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15539981 | 500 ml | Maschinenöl | Naturfarben | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15599971 | 500 ml | Entionisiertes Wasser | Blau | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15519981 | 500 ml | Ethylacetat | Grün | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15589981 | 500 ml | Toluol | Rot | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15589971 | 500 ml | Dichlormethan | Gelb | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15509981 | 500 ml | Destilliertes Wasser | Blau | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15529981 | 500 ml | Isopropanol | Gelb | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15569981 | 500 ml | Isotonische Kochsalzlösung | Naturfarben | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15549981 | 500 ml | Methanol | Grün | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15579981 | 500 ml | Natriumhypochlorit (Bleiche) | Gelb | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15599981 | 500 ml | Wasser | Blau | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15519991 | 500 ml | Divers | Verschieden | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15559981 | 500 ml | Methylethylketon | Grün | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15559991 | 1000 ml | Methanol | Grün | 2/Pckg. | 2 Packungen |
| 15529991 | 1000 ml | Aceton | Rot | 2/Pckg. | 2 Packungen |
| 15549991 | 1000 ml | Isopropanol | Gelb | 2/Pckg. | 2 Packungen |
| 15539991 | 1000 ml | Destilliertes Wasser | Blau | 2/Pckg. | 2 Packungen |
| 15579991 | 1000 ml | Ethanol | Naturfarben | 2/Pckg. | 2 Packungen |
| 15589991 | 1000 ml | Divers | Verschieden | 4/Pckg. | 4 Packungen |
| 15569991 | 1000 ml | Natriumhypochlorit (Bleiche) | Gelb | 2/Pckg. | 2 Packungen |
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27994" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ein speziell entwickeltes Ventil verhindert einen Druckaufbau, verhindert potenziell gefährliche chemische Tropfen und ermöglicht die Abgabe aus der Spritzflasche in aufrechter oder umgedrehter Position
- Weite Öffnung 53 mm (2 in.) zum einfachen Nachfüllen
- Durchscheinende Enghalsflaschen aus LDPE mit farbkodierten Verschlusskappen zur einfachen Identifizierung
- Vorbedruckt mit chemischem Namen und Formel, GHS-Piktogramm und Signalwort, National Fire Protection Association (NFPA Abschnitt 704 Vierfarbendiamant, Gesundheitsgefahren, CAS-Nummer (Chemical Abstracts System) und empfohlene Schutzkleidung und -ausrüstung
- Flaschen mit Etiketten, die nicht auf eine gefährliche Chemikalie hinweisen, benötigen kein GHS-Piktogramm oder Signalwort
- Methylethylketon und Toluol ohne belüftetes Ventil
- Das Sortiment umfasst 4 Stück pro Beutel und enthält je eine Flasche Aceton, Isopropanol, Bleichmittel und Ethanol.
- Natriumhypochlorit ist weißes LDPE zum Lichtschutz im Bereich von 230 bis 450 nm.
- Flaschen mit Etiketten, die nicht auf eine gefährliche Chemikalie hinweisen, benötigen kein GHS-Piktogramm oder Signalwort.
Compliance
Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) und die Anforderungen der OSHA-Richtlinie HazCom –2012 in Bezug auf Arbeitsplatzkennzeichnungen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | LDPE |
| Menge | 4/Pckg. |
| Sterilität | Nicht steril |
| Closure Included | Ja |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Öffnung | Breit, mit Gewinde |
| Form | Zylindrisch |
| Produkttyp | Sicherheitsbelüftete Waschflasche |
| Chemical Label | Ethanol |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |