Learn More
Bel-Art™ Recht auf Information Safety-Vented Waschflaschen, GHS-Kennzeichnung
Product Code. 15599971
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Dichlormethan
Divers
Entionisiertes Wasser
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Isotonische Kochsalzlösung
Maschinenöl
Methanol
Methylethylketon
Natriumhypochlorit (Bleiche)
Toluol
Wasser
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Verschieden
Menge:
2/Pckg.
4/Pckg.
Unit Size:
2 Packungen
4 Packungen
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Chemical Label Farbe Menge unitSize
15599971 500 ml Entionisiertes Wasser Blau 4/Pckg. 4 Packungen
15579971 500 ml Aceton Rot 4/Pckg. 4 Packungen
15539981 500 ml Maschinenöl Naturfarben 4/Pckg. 4 Packungen
15519981 500 ml Ethylacetat Grün 4/Pckg. 4 Packungen
15589981 500 ml Toluol Rot 4/Pckg. 4 Packungen
15589971 500 ml Dichlormethan Gelb 4/Pckg. 4 Packungen
15509981 500 ml Destilliertes Wasser Blau 4/Pckg. 4 Packungen
15529981 500 ml Isopropanol Gelb 4/Pckg. 4 Packungen
15569981 500 ml Isotonische Kochsalzlösung Naturfarben 4/Pckg. 4 Packungen
15549981 500 ml Methanol Grün 4/Pckg. 4 Packungen
15579981 500 ml Natriumhypochlorit (Bleiche) Gelb 4/Pckg. 4 Packungen
15599981 500 ml Wasser Blau 4/Pckg. 4 Packungen
15509991 500 ml Ethanol Naturfarben 4/Pckg. 4 Packungen
15519991 500 ml Divers Verschieden 4/Pckg. 4 Packungen
15559981 500 ml Methylethylketon Grün 4/Pckg. 4 Packungen
15559991 1000 ml Methanol Grün 2/Pckg. 2 Packungen
15529991 1000 ml Aceton Rot 2/Pckg. 2 Packungen
15549991 1000 ml Isopropanol Gelb 2/Pckg. 2 Packungen
15539991 1000 ml Destilliertes Wasser Blau 2/Pckg. 2 Packungen
15579991 1000 ml Ethanol Naturfarben 2/Pckg. 2 Packungen
15589991 1000 ml Divers Verschieden 4/Pckg. 4 Packungen
15569991 1000 ml Natriumhypochlorit (Bleiche) Gelb 2/Pckg. 2 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Product Code. 15599971 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F124160003
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Ein speziell entwickeltes Ventil verhindert den Druckaufbau und somit das Austreten potenziell gefährlicher Chemikalien. Ermöglicht die Entnahme der Waschflasche in aufrechter oder kopfüber liegender Position.
Ein speziell entwickeltes Ventil verhindert einen Druckaufbau, verhindert potenziell gefährliche chemische Tropfen und ermöglicht die Abgabe aus der Spritzflasche in aufrechter oder umgedrehter Position
  • Weite Öffnung 53 mm (2 in.) zum einfachen Nachfüllen
  • Durchscheinende Enghalsflaschen aus LDPE mit farbkodierten Verschlusskappen zur einfachen Identifizierung
  • Vorbedruckt mit chemischem Namen und Formel, GHS-Piktogramm und Signalwort, National Fire Protection Association (NFPA Abschnitt 704 Vierfarbendiamant, Gesundheitsgefahren, CAS-Nummer (Chemical Abstracts System) und empfohlene Schutzkleidung und -ausrüstung
  • Flaschen mit Etiketten, die nicht auf eine gefährliche Chemikalie hinweisen, benötigen kein GHS-Piktogramm oder Signalwort
  • Methylethylketon und Toluol ohne belüftetes Ventil
  • Das Sortiment umfasst 4 Stück pro Beutel und enthält je eine Flasche Aceton, Isopropanol, Bleichmittel und Ethanol.
  • Natriumhypochlorit ist weißes LDPE zum Lichtschutz im Bereich von 230 bis 450 nm.
  • Flaschen mit Etiketten, die nicht auf eine gefährliche Chemikalie hinweisen, benötigen kein GHS-Piktogramm oder Signalwort.
Compliance
Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) und die Anforderungen der OSHA-Richtlinie HazCom –2012 in Bezug auf Arbeitsplatzkennzeichnungen
Specifications
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Blau
Material LDPE
Menge 4/Pckg.
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Öffnung Breit, mit Gewinde
Form Zylindrisch
Produkttyp Sicherheitsbelüftete Waschflasche
Chemical Label Entionisiertes Wasser
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar