Learn More
Bel Art™ ProCulture™ Runde Mikrozentrifugen-Schwimmblasengestelle
Beschreibung
- Diese platzsparenden Gestelle wurden speziell für die Verwendung mit Bechergläsern und Wasserbädern entwickelt und eignen sich ideal für kleine Mengen von Röhrchen sowie für den Einsatz in Zellkulturlaboren.
- Ideal zum Inkubieren von Mikrozentrifugenröhrchen in einem Becherglas mit Wasser
- Auftriebsstark TPX™ Markenpolymethylpenten mit winzigen Bläschen für zusätzlichen Auftrieb
- Die Rohre werden von oben eingesetzt und lassen sich durch Herunterdrücken des Gestells auf die Werkbank leicht wieder entnehmen.
- Hält 30 Minuten lang dem Siedepunkt bei 100 °C (212 °F) °stand.
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Schenkellänge: 19 mm (0,75 in.), Dicke: 6,4 mm (0,25 in.)
Bestellinformation
Die achtfache CD hat einen Durchmesser von 2,625 in. (6,6 cm); Die 20-teilige Scheibe hat einen Durchmesser von 3,75 in. (9,5 cm). Die Scheiben sind 0,25 in. (0,6 cm) dick. Die Beine sind 0,75 in. lang (1,9 cm).
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Durchscheinend |
| Aufnahmevermögen | Mikrozentrifugenröhrchen (1,5 ml) |
| Material | PMP |
| Positionen | 20 |
| Form | Rund |
| Stapelbar | Nein |
| Sterilität | Nicht steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inkubations-Mikroröhrchen in Wasserbädern oder Bechern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1000 ml-Becher |
| Mehr anzeigen |