Learn More
Bel-Art™ Messzylinder mit einfacher Skala
Artikelnummer. 15349952 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
2000 mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize Kapazität (metrisch)
15349952 500 ml 1 Stück -
15359952 1000 mL 1 Stück -
30193432 10 ml 1 Stück 10 ml
30193475 25 ml 1 Stück 25 ml
30193444 50 ml 1 Stück 50 ml
30193453 100 ml 1 Stück 100 ml
30193488 2000 mL 1 Stück 2000 mL
30193420 250 ml 1 Stück 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15349952 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F284570000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit erhabenen Ziffern für schnelles und genaues Ablesen.
  • Oben ausgestellte Rahmen und große Ausgüsse erleichtern das Ausgießen
  • Achteckige Sockel verhindern das Kippen und Rollen
  • Nicht nässende Oberfläche aus Polypropylenkunststoff eliminiert konkaven Meniskus; erleichtert das Ablesen und erhöht die Genauigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Anzahl pro Packung Je 1
Beschreibung 500 ml
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,2 in.
Umfang Einzeln
Menge Je 1
Graduierungen 5 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung 5 ml
Form Rund
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 2 in.
Base Type Achteckig
Höhe (angloamerikanisch) 13,8 in.
Höhe (metrisch) 350,5 mm
Typ Messzylinder