Learn More
Bel-Art™ KAPSEL FUER RUEHRSTAB
Die Kapsel verhindert, dass sich der Rührstab aus der Mitte dreht und pH-Sonden und -Gele beschädigt.
Marke: Bel-Art™ F37152-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Der polygonförmige magnetische Rührstab dreht sich innerhalb der Polystyrolkapsel
- Verhindert Schäden während pH-Einstellungen und an Gelen während Färbe-/Entfärbeverfahren
- Die große, flache Kapsel sorgt dafür, dass der Rührstab stets am Boden der vertikalen Elektrophoreseeinheiten zentriert bleibt, um den Laufpuffer effizient zu mischen
- Verhindert, dass der Rührstab durch Chemikalien behindert wird, die sich in Wasser in klebriges Gel umwandeln, und ermöglicht eine effiziente Auflösung
- Nach dem Gebrauch kann die Kapsel zum Reinigen leicht zerlegt werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
30 x 8 mm polygoner Magnetrührstab | |
PS (Polystyrol) | |
Ja | |
Polygonal |