Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbox™ Spinplus™ Magnetrührstabsortiment
Nützliche Sortimente an gängigen Größen und Formen
Marke: Bel-Art™ F37187-0000
152.63 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beinhaltet: 16 im Achteck angeordnete, verschiedene Stäbe, Standard und Mikro; Standardstäbe mit Mittelring; 12 verschiedene Stäbe in Achteckform, Standardstäbe mit Mittelringen 22 verschiedene rundförmige Stäbe mit abnehmbaren Mittelringen an Stäben, die länger als 1 Zoll sind. 18 verschiedene, metrische, mehrkantige Stäbe 24 verschiedene farbcodierte, achteckförmige Stäbe mit Mittelring Farbcodierte Mikrostäbe 12 verschiedene Stäbe Eierförmige Stäbe 13 verschiedene Stäbe Spinplus Zoll “+” geformte Stäbe 5 verschiedene Stäbe
Beschreibung
- Die praktische Aufbewahrungsbox trennt nach Größe und Stil für eine einfache Organisation ohne Wühlen
- Reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, FDA-Qualität; langlebig und inert
- Erhältlich in Achteck-, Ei- und Spinplus™ Formen
- Autoklavierbar
Zertifizierungen
ISO 9001:2008
Spezifikation
16 assorted standard and micro octagonal bars; 12 assorted standard octagonal bars with pivot ring; 22 assorted standard round bars with pivot ring (removable pivot ring on bars longer than 1 in.); 18 assorted metric polygon colour-coded bars; 24 assorted colour-coded micro bars with pivot ring; 12 assorted egg shaped bars; 13 assorted Spinplus including 5 '+' shaped bars | |
Ja | |
Eiförmig |
Alnico-Magnet | |
FDA, USP Class VI, ISO 9001:2008, SGS |