Learn More
Bel-Art™ Switch-Grid™ Test Tube Rack Grids
Replacement grids
Marke:  Bel-Art™ F18745-1300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412469
  • 5.65 € / 4 Stück
Nicht verfügbar
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemical resistant polyoxymethylene plastic
  • Can be cleaned with mild detergent, ethanol or isopropyl alcohol
  • Autoclavable at121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
7x6
10 to 13mm Tubes
84
Orange
Plastic
Grid Set, Orange
Videos