Learn More
Bel-Art™ Switch-Grid™ Gitter für Probenröhrchengestell
Ersatzgitter
Marke:  Bel-Art™ F18745-2500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13452469
  • 6.70 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bel-Art™ Scienceware™ Switch-Grid™ Gestellgitter für Teströhrchen
  • Chemikalienbeständiger Polyoxymethylenkunststoff
  • Kann mit mildem Reinigungsmittel, Ethyl- oder Isopropylalkohol gereinigt werden
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Gittersatz, Fuchsia
Fuchsia
Kunststoff
4 x 3
Röhrchen (20 bis 25 mm)
24