Learn More
Bel-Art™ VAKUUMDRUCK INDIKATOR
Zeigt an, ob der Exsikkator unter Vakuum steht.
Marke:  Bel-Art™ H42042-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01504kg
Artikelnummer. 11824792
  • 54.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Thermoplastisches Elastomer kollabiert bei Vakuum-Unterdruck im Exsikkator und expandiert, wenn das Vakuum aufgehoben wird
  • Passt auf das verjüngte Ende des Absperrhahns
Spezifikation
Spezifikation
Vakuum-Druckanzeige
Ein thermoplastischer Elastomerbalg kollabiert bei Unterdruck (Vakuum) und dehnt sich bei Umgebungsdruck aus und zeigt so das Exsikkator-Vakuum an
Passend für das konische Ende eines Absperrhahns