Learn More
Bel-Art™ ATTACHMENT,PP,VORTEXER,20PLACES,1.5ML
Inhalt von bis zu 20 Röhrchen gleichzeitig mischen. Bel-Art™ SP Scienceware™ Vortexeraufsatz für Mikrozentrifugenröhrchen fasst 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen sicher in einer Platte für gleichzeitiges Vortexen.
Marke: Bel-Art™ H37080-0020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16000kg
Beschreibung
- Der Inhalt der Röhrchen wird gemischt, indem die Welle gegen das Gummipolster eines Vortex gehalten wird
- Aus Polypropylen mit einer Delrin-Welle mit 6 bis 1/2 Zoll (165 mm) und einem Kugelgriff mit einem Durchmesser von 1 Zoll (25.4 mm)
Spezifikation
Zentrifugenzubehör | |
Polypropylen, Delrin | |
Mikrozentrifugenröhrchen | |
16,5 cm |