Learn More
Bel-Art™ Switch-Grid™ Gitter für Probenröhrchengestell
Ersatzgitter
6.70 €
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Positionen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Positionen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13412469
|
Bel-Art™
F18745-1300 |
Orange | Röhrchen (10 bis 13 mm) | 84 | 7 x 6 |
6.70 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13442469
|
Bel-Art™
F18745-2000 |
Grün | Röhrchen (16 bis 20 mm) | 40 | 5 x 4 |
6.70 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13452469
|
Bel-Art™
F18745-2500 |
Fuchsia | Röhrchen (20 bis 25 mm) | 24 | 4 x 3 |
6.70 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13462469
|
Bel-Art™
F18745-3000 |
Gelb | Röhrchen (25 bis 30 mm) | 12 | 3 x 2 |
6.70 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13432469
|
Bel-Art™
F18745-1600 |
Blau | Röhrchen (13 bis 16 mm) | 60 | 6 x 5 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Bel-Art™ Scienceware™ Switch-Grid™ Gestellgitter für Teströhrchen
- Chemikalienbeständiger Polyoxymethylenkunststoff
- Kann mit mildem Reinigungsmittel, Ethyl- oder Isopropylalkohol gereinigt werden
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Gittersatz, Grün | |
Kunststoff |