Learn More
Beloranib (>85%), TRC
Artikelnummer. 30133399
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mg
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
0.25 Milligramm
1 Milligramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133399 1 mg 1 Milligramm
30133071 10 mg 10 Milligramm
30004746 0.25 mg 0.25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133399 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1312801MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 251111-30-5
Summenformel C29H41NO6
Synonym Beloranib∣O-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)-trans-cinnamoyl]fumagillol∣ZGN 440∣(2E)-(3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester 3-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-Propenoic Acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beloranib
Menge 1 mg
Versandbedingung Room Temperature
Molekulargewicht 499.64
InChI-Schlüssel ZEZFKUBILQRZCK-MJSCXXSSSA-N
SMILES [H][C@@]1([C@H](OC)[C@@H](CC[C@]11CO1)OC(=O)\C=C\C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)[C@@]1(C)O[C@@H]1CC=C(C)C
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiran-2-yl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl (2E)-3-{4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl}prop-2-enoate
Molekulargewicht (g/mol) 499.65