missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bempedoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30136829
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136829 100 mg 100 Milligramm
17990715 250 mg 250 Milligramm
17910375 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136829 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB119700100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 738606-46-7
Summenformel C19H36O5
Molekulargewicht (g/mol) 344.49
Synonym 8-Hydroxy-2,2,14,14-tetramethylpentadecanedioic Acid, ESP 55016, ETC 1002:
IUPAC-Name 8-hydroxy-2,2,14,14-tetramethylpentadecanedioic acid
SMILES CC(C)(CCCCCC(O)CCCCCC(C)(C)C(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bempedoic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H36O5/c1-18(2,16(21)22)13-9-5-7-11-15(20)12-8-6-10-14-19(3,4)17(23)24/h15,20H,5-14H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)
Formelmasse 344.2563
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.