Learn More
Benazolin-Ethylester 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313538
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313538 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313538 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREV10450500AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benazolin-ethyl ester
CAS 25059-80-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benazolin-ethyl ester
Versandbedingung +20°C
Summenformel C11 H10 Cl N O3 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C11H10ClNO3S/c1-2-16-9(14)6-13-10-7(12)4-3-5-8(10)17-11(13)15/h3-5H,2,6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CN1C(=O)Sc2cccc(Cl)c12
IUPAC-Name Ethyl-2-(4-chlor-2-oxo-1,3-benzothiazol-3-yl)acetat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekulargewicht (g/mol) 271.72
Menge 5 mL
Formelmasse 271.007 g/mol