Learn More
Nabertherm™ Zwangskonvektions-Kammerofen als Tischversion
Artikelnummer. 17358069 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 L
50 L
Reglertyp:
Gehäuse B510
Gehäuse C550
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Reglertyp unitSize
17358069 15 L Gehäuse B510 1 Stück
17368069 15 L Gehäuse C550 1 Stück
17398069 50 L Gehäuse B510 1 Stück
17308079 50 L Gehäuse C550 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 17358069
Marke: Nabertherm™ NAT0181L1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Kammeröfen mit Luftzirkulation zeichnen sich durch ihre extrem hohe Temperaturkonstanz aus.Geeignet für Prozesse wie Glühen, Kristallisieren, Vorwärmen, Aushärten, aber auch für zahlreiche Prozesse in der Werkzeugherstellung.
  • Max. Temp. 850 °C.
  • Horizontale Luftzirkulation mit optimaler Verteilung durch Edelstahl-Leitbleche
  • Rechts angeschlagene Schwenktür
Spezifikation
Reglertyp Gehäuse B510
Kapazität (metrisch) 15 L
Temperatur (metrisch) Bis zu 850 °C
Typ Ofen