Beschreibung
- Max. Temp. 850 °C.
- Horizontale Luftzirkulation mit optimaler Verteilung durch Edelstahl-Leitbleche
- Rechts angeschlagene Schwenktür
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Gehäuse B510 |
| Kapazität (metrisch) | 50 L |
| Temperatur (metrisch) | Bis zu 850 °C |
| Typ | Ofen |