Learn More
Hanna Instruments™ Tischmessgeräte für pH-Wert
Dank integriertem 500 U/min-Magnetrührer, erweitertem pH-Bereich, zweistufigem LCD mit Symbolen für Stabilität und Puffererkennung und Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit eignet sich dieses pH-Tischmessgerät ideal für die Ausbildung.
355.00 € - 1005.00 €
Spezifikation
Bereich (pH) | – 2 bis 16.00 °C |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | –5.0 bis 105.0 °C |
Nachweisbereich | –2 bis 16.00 °C |
Temperaturkompensation | Automatisch von –5.0 bis 105.0 °C |
Betriebstemperatur (metrisch) | –5.0 bis 105.0 °C |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11706914
|
Hanna Instruments™
HI20702 |
Accuracy: ±0.02; Depth: 203mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11716914
|
Hanna Instruments™
HI20802 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||||
10423448
|
Hanna Instruments™
HI208 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||||
Beschreibung
Ein kostengünstiges, platzsparendes pH-Tischmessgerät mit integriertem Magnetrührer. Der HI-208 Sensor bietet außerdem die automatische pH-Kalibrierung und automatischen Temperaturausgleich und wird komplett mit einer pH-Elektrode mit Temperatursensor geliefert. Stromversorgung über Netzstrom oder die mitgelieferte 9 V-Batterie (Betriebsdauer bis 500 h).- Kompaktes pH-Tischmessgerät
- Integrierter Magnetrührer
- Netz- oder Batteriebetrieb
- Integrierter Probenbecher und Elektrodenhalter
- Zweistufige LCD-Anzeige für pH und Temperatur
- PH-Elektrode mit Temperatursensor im Lieferumfang enthalten
- Automatische pH-Kalibrierung und Temperaturausgleich
Spezifikation
– 2 bis 16.00 °C | |
–2 bis 16.00 °C | |
–5.0 bis 105.0 °C |
–5.0 bis 105.0 °C | |
Automatisch von –5.0 bis 105.0 °C | |
9 V-Batterie |