Learn More
BEND4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24711-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883195
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BEND4, also named as CCDC4, has 5 isoforms with MW 55-58 kDa, 45-48 kDa and 36 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
BEND4
Polyclonal
Unconjugated
BEND4
BEN domain containing 4, BEND4, CCDC4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
389206, 666938
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P86174, Q6ZU67
BEND4
BEND4 Fusion Protein Ag20169
20 μL
Primary
Mouse, Human