Learn More
Bohlender™ Gebogene Schlauchverbindungen aus Polypropylen mit Dichtungslippe, O-Ring aus FPM und PBTP-Mutter
Artikelnummer. 10003221
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10003221 7 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10003221 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. D58618
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Material Elastisch
Gesamtlänge (metrisch) 66 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Anschluss von elastischen Schläuchen an Geräte mit GL-Gewinde
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Gewindegröße GL 18
Form Gebogen
Max. Operating Temperature (Metric) 110 °C
Produkttyp Schlauchverbinder