Learn More
Bentazon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bentazone |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bentazone |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3 |
| Lösungstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 240.0569 |