Learn More
Bentazone, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bentazone |
| CAS | 25057-89-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bentazone |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C10 H12 N2 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O |
| IUPAC-Name | 2,2-Dioxo-3-Propan-2-yl-1H-2λ ^{6},1,3-Benzothiadiazin-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 240.28 |
| Mehr anzeigen |