Learn More
Benz[a]anthracen-7-essigsäure-13C2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benz[a]anthracene-7-acetic Acid-13C2 |
| CAS | 1794781-73-9 |
| Summenformel | C1813C2H14O2 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H14O2/c21-20(22)12-19-16-8-4-2-6-14(16)11-18-15-7-3-1-5-13(15)9-10-17(18)19/h1-11H,12H2,(H,21,22)/i12+1,20+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13CH2]c1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC-Name | 2-Benzo[a]anthracen-7-ylessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 288.31 |
| Formelmasse | 288.1061 |