Learn More
Benz[a]anthracen-7-acetonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benz[a]anthracene-7-acetonitrile |
| CAS | 63018-69-9 |
| Summenformel | C20H13N |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H13N/c21-12-11-19-17-8-4-2-6-15(17)13-20-16-7-3-1-5-14(16)9-10-18(19)20/h1-10,13H,11H2 |
| SMILES | N#CCc1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC-Name | 2-Benzo[a]anthracen-7-ylacetonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 267.32 |
| Formelmasse | 267.1048 |