Learn More
Benzanilid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438953
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438953 100 g 100 Gramm
11448953 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438953 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11086.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 93-98-1 | C13H11NO | 197.237 g/mol
Benzanilide is used to make dyes, active pharmaceutical ingredients and perfumes. It is also used to study the influence of beta-cyclodextrin on photorearrangement of acetanilide, benzanilide and ethyl phenyl carbonate. Further, it is used as an amide model compound to study the reaction between the amide and epoxy. In addition to this, it reacts with aryltriflates in the presence of palladium-based catalyst system to get N-(2,6-diarylbenzoyl)anilines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzanilid wird zur Herstellung von Farbstoffen, pharmazeutischen Wirkstoffen und Parfums verwendet. Wird auch zur Untersuchung des Einflusses von Beta-Cyclodextrin auf die Photoneuordnung von Acetanilid, Benzanilid und Ethylphenylcarbonat verwendet. Darüber hinaus wird es als Amid-Modellverbindung verwendet, um die Reaktion zwischen dem Amid und Epoxid zu untersuchen. Darüber hinaus reagiert es mit Aryltrifaten in Gegenwart von Palladium-basiertem Katalysatorsystem, um N-(2,6-Diarylbenzoyl)Aniline zu erhalten.
Löslichkeit
Schwer löslich in Diethylether. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-98-1
Summenformel C13H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 197.237
MDL-Nummer MFCD00003069
InChI-Schlüssel ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzanilide, n-benzoylaniline, benzamide, n-phenyl, n-phenyl-benzamide, benzoic acid anilide, unii-ak1b12366o, phenyl-n-benzamide, benzanilid, benzoylanilide, n-benzoyl aniline
PubChem CID 7168
IUPAC-Name N-Phenylbenzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzanilide
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Dichte 1.32
Siedepunkt 117°C (10 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 1102980
Merck Index 14,1061
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 197.24
Reinheit (%) ≥98%