missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzolseleninsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3777373
80.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
17697-12-0
C12H10O3Se2
360.13
MFCD00001991
FHPZOWOEILXXBD-UHFFFAOYSA-N
benzeneseleninic anhydride, benzeneseleninic acid anhydride, benzeneseleninyl benzeneseleninate, bis phenylseleninic anhydride, benzeneseleninic acid, anhydride, bis benzeneseleninic anhydride, 1,3-diphenyldiselenoxane 1,3-dioxide #
87253
Phenylseleninyl-benzolseleninat
C1=CC=C(C=C1)[Se](=O)O[Se](=O)C2=CC=CC=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
17697-12-0
C12H10O3Se2
360.13
MFCD00001991
FHPZOWOEILXXBD-UHFFFAOYSA-N
benzeneseleninic anhydride, benzeneseleninic acid anhydride, benzeneseleninyl benzeneseleninate, bis phenylseleninic anhydride, benzeneseleninic acid, anhydride, bis benzeneseleninic anhydride, 1,3-diphenyldiselenoxane 1,3-dioxide #
87253
Phenylseleninyl-benzolseleninat
C1=CC=C(C=C1)[Se](=O)O[Se](=O)C2=CC=CC=C2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzeneseleninic anhydride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 170°C to 173°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [C6H5Se(O)]2O
Menge 5 g
UN-Nummer 3283
Fieser 06,240; 07,139; 08,29; 09,32; 10,22; 11,37; 15,18
Formelmasse 360.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzeneseleninic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'