Learn More
Benzolsulfinsäure-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460053
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460053 25 g 25 Gramm
11470053 100 g -
11480053 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460053 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12118.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 873-55-2 | C6H5NaO2S | 164.154 g/mol
It is used as a polymer adhesive enhancers, plasticizers for plasticized and modified of polyamide, epoxy resin, phenolic resin. It is designed for manufacturing of photography, pharmaceutical, electroplating industry, can be used as photo-reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Polymerklebeverstärker, Weichmacher für plastifizierte und modifizierte Kunststoffe aus Polyamid, Epoxidharz und Phenolharz verwendet. Ist für die Herstellung von Fotografie, Pharmazie und Galvanik konzipiert und kann als photoreduzierendes Mittel verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-55-2
Summenformel C6H5NaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 164.154
MDL-Nummer MFCD00013135
InChI-Schlüssel CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzenesulfinate, benzenesulfinic acid sodium salt, benzenesulfinic acid, sodium salt, sodium phenylsulfinate, sodium benzenesulphinate, sodium benzene sulfinate, sodiumphenylsulfinate, phso2na, benzenesulfinic acid, sodium salt 1:1, sodium phenylsulphinate
PubChem CID 2723840
IUPAC-Name Natrium;Benzolsulfinat
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfinic acid sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 3598405
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 98%