Learn More
Benzolsulfonsäurenisopropylester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055840
35.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6214-18-2
C9H12O3S
200.252
MFCD04038771
YQZZXXKFKTWDPY-UHFFFAOYSA-N
12441430
Propan-2-yl benzolsulfonat
CC(C)OS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6214-18-2
C9H12O3S
200.252
MFCD04038771
YQZZXXKFKTWDPY-UHFFFAOYSA-N
12441430
Propan-2-yl benzolsulfonat
CC(C)OS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
A sulfonate ester that acts as a potential effects in drug substances impurity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Sulfonatester, der als potenzielle Wirkung in der Verunreinigung von Arzneimittelsubstanzen wirkt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Bei 4°C lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenem Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonic acid isopropyl ester
Farbe Farblos bis hellgelb
Brechungsindex 1.502
Menge 1 g
Beilstein 1106314
Synonym isopropyl benzenesulfonate, isopropylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 1-methylethyl ester, benzenesulfonic acid isopropyl ester, isopropyl besylate, benzenesulfonic acid,1-methylethyl ester, benzenesulfonic acid 1-methylethyl ester
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 200.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig