Learn More
Benzolsulfonsäure-Natriumsalz 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13237059 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13237059 500 g Glasflasche 500 Gramm
10732012 25 g Glasflasche 25 Gramm
10381481 100 g Glasflasche 100 Gramm
13217059 2.5 kg Plastikeimer 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13237059 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 401855000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 515-42-4 | C6H5NaO3S | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 515-42-4
Summenformel C6H5NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00065179
InChI-Schlüssel MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzenesulfonate, benzenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, sodium salt, dispersant gn, sodium phenylsulfonate, sodium benzenesulphonate, sodium benzene sulfonate, sodium benzene monosulfate, unii-k5rm14azhx, sodium benzene monosulfonate
PubChem CID 517327
IUPAC-Name Natrium;benzolsulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonic acid, sodium salt
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 450.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel SO3NaC6H5
Menge 500 g
Merck Index 15,1071
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless to almost colorless
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver